missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX8A Antibody [DyLight 680], Novus Biologicals™

Código de producto. 30600795 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30600795 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30600795 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347534FR

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COX8A Polyclonal antibody specifically detects COX8A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX8A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 680
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COX, COX8-2, COX8cytochrome c oxidase subunit VIII, COX8Lcytochrome c oxidase subunit 8A (ubiquitous), Cytochrome c oxidase polypeptide VIII-liver/heart, Cytochrome c oxidase subunit 8-2, cytochrome c oxidase subunit 8A, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit VIIIA (ubiquitous), VIII, VIII-L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno cytochrome c oxidase subunit 8A(ubiquitous). (Uniprot# P10176)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1351
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.