Learn More
COX8A Antibody [DyLight 488], Novus Biologicals™
Código de producto. 30599133 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30599133 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30599133 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347534G
Rabbit Polyclonal Antibody
COX8A Polyclonal antibody specifically detects COX8A in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COX8A
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen COX, COX8-2, COX8cytochrome c oxidase subunit VIII, COX8Lcytochrome c oxidase subunit 8A (ubiquitous), Cytochrome c oxidase polypeptide VIII-liver/heart, Cytochrome c oxidase subunit 8-2, cytochrome c oxidase subunit 8A, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit VIIIA (ubiquitous), VIII, VIII-L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno cytochrome c oxidase subunit 8A(ubiquitous). (Uniprot# P10176)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Endocrinology, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1351
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG