Descripción
COX5b Monoclonal specifically detects COX5b in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | COX5b |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 21 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000 |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | COXVB, Cytochrome c oxidase polypeptide Vb, cytochrome c oxidase polypeptide VB, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 5B, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit Vb |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant Human COX5b Protein |
| Mostrar más |