Learn More
COX11 Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18607874 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18607874 50 μg 50 microlitros
18675432 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18607874 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP29724050ul
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
COX11 Polyclonal specifically detects COX11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno COX11
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formulación PBS (pH 7.0)
Alias de gen COX11 (yeast) homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11 cytochrome c oxidase assembly homolog (yeast), COX11 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11P, cytochrome c oxidase assembly protein COX11, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human COX11 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG
Línea de productos Novus