missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX11 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18543923 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, Alexa Fluor 350
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
18543923 0.1 mL, Alexa Fluor 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18543923 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP297240AF350

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

COX11 Polyclonal antibody specifically detects COX11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno COX11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 350
Formulación 50 mM Sodium Borate
Alias de gen COX11 (yeast) homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11 cytochrome c oxidase assembly homolog (yeast), COX11 homolog, cytochrome c oxidase assembly protein, COX11P, cytochrome c oxidase assembly protein COX11, mitochondrial, cytochrome c oxidase subunit 11
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human COX11 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1353
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.