Learn More
Cot inhibitor-2, MedChemExpress
Código de producto. 16493736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16493736 25 mg 25 miligramos
16478028 10 mg 10 miligramos
16470336 2 mg 2 miligramos
16460488 5 mg 5 miligramos
16457806 100 mg 100 miligramos
16423957 50 mg 50 miligramos
6 options
Código de producto. 16493736
Marca: Medchem Express HY32018
MedChemExpress Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.
Cot inhibitor-2 is a potent, selective and orally active cot (Tpl2/MAP3K8) inhibitor with an IC50 of 1.6 nM. Cot inhibitor-2 inhibts TNF-α production in LPS-stimulated human whole blood with an IC50 of 0.3 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cot inhibitor-2
CAS 915363-56-3
Color Yellow-Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H25Cl2FN8
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 40 mg/mL (74.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(N=N3)C4CCN(CC4)CC)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5
Peso molecular (g/mol) 539.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 539.43
Porcentaje de pureza 95.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease