Learn More
Cot inhibitor-1, MedChemExpress
Código de producto. 16483736
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16483736 25 mg 25 miligramos
16468028 10 mg 10 miligramos
16460336 2 mg 2 miligramos
16450488 5 mg 5 miligramos
16447806 100 mg 100 miligramos
16413957 50 mg 50 miligramos
6 options
Código de producto. 16483736
Marca: Medchem Express HY32015
MedChemExpress Cot inhibitor-1 (compound 28) is a selective tumor progression loci-2 (Tpl2) kinase inhibitor with an IC50 of 28 nM. Cot inhibitor-1 shows an inhibition of TNF-alpha production in human whole blood with an IC50 of 5.7 nM.
Cot inhibitor-1 (compound 28) is a selective tumor progression loci-2 (Tpl2) kinase inhibitor with an IC50 of 28 nM. Cot inhibitor-1 shows an inhibition of TNF-alpha production in human whole blood with an IC50 of 5.7 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cot inhibitor-1
CAS 915365-57-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H27Cl2FN8
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (45.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES N#CC1=C(C2=CC(NCC3=CN(CCN4CCCCCC4)N=N3)=CC(Cl)=C2N=C1)NC5=CC=C(F)C(Cl)=C5
Peso molecular (g/mol) 553.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 553.46
Porcentaje de pureza 95.03%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease