Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de policarbonato
Tienda Corning Productos
Description
Los soportes permeables, también conocidos como insertos para cultivos celulares, son una herramienta esencial para el estudio de las líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje.
Puede utilizar insertos de cultivo celular para:
- Producir un entorno de cultivo celular que se asemeje mucho a un estado in vivo
- Permitir que las células polarizadas lleven a cabo actividades metabólicas de una manera más natural porque las células se alimentan de forma apical y basolateral
- Cocultivo de células con o sin contacto célula-a-célula
- Diseñar una diversidad de experimentos utilizando distintos tamaños de poros, tipos de membranas y recubrimientos 10 μmembrana translúcida de m de espesor
- Tamaños de poro que van desde 0,4 μm a 8 μm de diámetro
- Tratamiento para una fijación celular óptima
- Se suministra en placas de varios pocillos
- La membrana debe estar teñida para conseguir visibilidad celular
- Estéril
Specifications
Specifications
| Descripción | 12 insertos; 4 platos por caja |
| Área de cultivo | 0,33 cm2 |
| Material | Policarbonato |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,6 ml |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Tipo | Inserto microporoso precargado en placa de cultivo de tejidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células epiteliales y endoteliales; estudios de patogénesis microbiana, transporte, migración/invasión y cocultivo |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| N.° por paquete | 12/paq. |
| N.º por caja | 48/caja |
| Show More |