Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
BIOPHARMA
Código de producto. 10565482 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
8 μm
Descripción:
12 insertos en una placa de 12 pocillos
12 insertos en una placa de 24 pocillos
6 insertos en una placa de 6 pocillos
Área de cultivo:
0,33 cm2
1,12 cm2
4,67 cm2
Diámetro exterior (métrico):
6,5 mm
12 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 48
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro Descripción Área de cultivo Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
10565482 0,4 μm 12 insertos en una placa de 12 pocillos 1,12 cm2 12 mm paquete de 48
10317701 3 μm 12 insertos en una placa de 24 pocillos 0,33 cm2 6,5 mm paquete de 48
10482181 0,4 μm 12 insertos en una placa de 24 pocillos 0,33 cm2 6,5 mm paquete de 48
13216768 8 μm 12 insertos en una placa de 24 pocillos 0,33 cm2 6,5 mm paquete de 48
10357651 3 μm 12 insertos en una placa de 12 pocillos 1,12 cm2 12 mm paquete de 48
10619141 0,4 μm 6 insertos en una placa de 6 pocillos 4,67 cm2 24 mm paquete de 24
10699141 3 μm 6 insertos en una placa de 6 pocillos 4,67 cm2 24 mm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10565482 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3460
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    461.47€
    416.65€ / paquete de 48
    Ahorro 44.82€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Con una membrana de poliéster microscópicamente transparente tratada con TC para una adhesión y crecimiento celular óptimos. Corning™ Transwell™ Multiwell Las placas con insertos de membrana de poliéster proporcionan una mejor visibilidad bajo microscopía de contraste de fase y permiten evaluar la viabilidad celular y la formación de monocapas.
  • Ideal para estudios de transporte, quimiotaxia, cocultivo y estudios de patogénesis microbiana
  • La fina membrana y la estructura de poro recto proporcionan un transporte y una migración celular homogéneos
  • El inserto autocentrado evita que los medios absorban líquidos entre el inserto y el pocillo exterior
  • Placa: Poliestireno virgen
  • Membrana: PET
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 12 insertos en una placa de 12 pocillos
Área de cultivo 1,12 cm2
Material PET
Volumen del pocillo (métrico) 1,5 ml
Densidad de los poros 4 x 10 6 poros/cm 2
Tamaño de poro 0,4 μm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Cantidad 12 insertos empaquetados en una placa de 12 pocillos, 4 placas/caja
Revestimiento de superficie Tratado con TC
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12