Learn More
Corning™ Placas de varios pocillos Transwell™ con insertos permeables de membrana de poliéster
Tienda Corning Productos
Descripción
- Ideal para estudios de transporte, quimiotaxia, cocultivo y estudios de patogénesis microbiana
- La fina membrana y la estructura de poro recto proporcionan un transporte y una migración celular homogéneos
- El inserto autocentrado evita que los medios absorban líquidos entre el inserto y el pocillo exterior
- Placa: Poliestireno virgen
- Membrana: PET
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 12 insertos en una placa de 24 pocillos |
| Área de cultivo | 0,33 cm2 |
| Material | PET |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,6 ml |
| Densidad de los poros | 4 x 10 6 poros/cm 2 |
| Tamaño de poro | 0,4 μm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Cantidad | 12 insertos empaquetados en una placa de 24 pocillos, 4 placas por caja |
| Revestimiento de superficie | Tratado con TC |
| Color | Transparente |
| Mostrar más |