Learn More
Corning™ Soporte permeable con membrana de poliéster Costar™ HTS Transwell™ -96
BIOPHARMA
Código de producto. 10601224 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2/caja
4/paq.
Tamaño de la unidad:
8 PCS
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10601224 4/paq. 8 PCS
10424673 2/caja paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601224 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    865.00€
    797.32€ / paquete de 8
    Ahorro 67.68€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Un conjunto de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manipular los 96 insertos como una sola unidad
  • El soporte permeable de 96 pocillos HTS Transwell tiene una matriz de 96 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida compatible con instrumentos robóticos, que permite manejar los 96 insertos como una única unidad.
  • Opción de membrana de poliéster (PET) (tamaños de poro de 0,4 μm, 1,0 μm y 8,0 μm) o membrana de policarbonato (PC) (tamaños de poro de 0,4 μm, 3,0 μm y 5,0 μm)
  • 0,143 cm2 de área de membrana por pocillo, lo que proporciona entre un 20 % y un 50 % más de área de superficie para el crecimiento celular que otros sistemas disponibles comercialmente
  • Los grandes puertos de acceso apical y basolateral permiten un muestreo de los medios eficiente y facilitan el acceso automatizado o manual.
  • Optimizado para la automatización, con puertos de alimentación multicanal, superficie de agarre mejorada y códigos de barras estándar
  • La placa depósito permite la alimentación simultánea de 96 pocillos y viene con un estabilizador de medios extraíble para reducir el riesgo de derrames durante la manipulación
  • La placa de recepción aísla cada pocillo para permitir 96 ensayos individuales.
  • Estéril
  • Los sistemas HTS Transwell-96 (PC de 0,4 μm, PET de 0,4 μm y PET de 1,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en una placa depósito e incluyen la placa de recepción de 96 pocillos con tapa.
  • Las placas HTS Transwell-96 (PC de 3,0 y 5,0 μm, PET de 8,0 μm) se embalan con la placa de inserción de 96 pocillos en la placa de recepción de 96 pocillos con tapa. Las placas depósito pueden adquirirse por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,143 cm2
Membrana Tereftalato de polietileno
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tamaño de poro 8 μm
Color Transparente
Material Poliéster
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 0,23 ml
Esterilidad Estéril
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
N.º por caja 8/caja
N.° por paquete 4/Paq.
Cantidad 4/paq.
Color de pocillo Transparente
Diámetro de la membrana (métrico) 0,42 cm