Learn More
Corning™ Sistema de soporte permeable HTS Transwell™ de 24 pocillos
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10228861 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
3 μm
N.° por paquete:
1/Paq.
12/Pq.
Tamaño de la unidad:
12 PCS
2 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
10228861 0,4 μm 1/Paq. 2 PCS
10428761 3 μm 1/Paq. 2 PCS
10679321 0,4 μm 12/Pq. 12 PCS
10795902 3 μm 12/Pq. 12 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10228861 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3396
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice 24 estudios de transporte de fármacos de alto rendimiento y automatizados de forma inmediata. El sistema de soporte permeable de 24 pocillos HTS Costar™ HTS Transwell™ es un sistema de soporte de microplacas para una serie de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por medio de una bandeja rígida y compatible con instrumentos robóticos que permite manejar los 24 insertos como una única unidad.
Las placas de insertos HTS son conjuntos de insertos de cultivo celular individuales conectados mediante un soporte rígido y compatibles con instrumentos robóticos. Este diseño de unidad individual hace que las placas de insertos sean ideales para realizar estudios de toxicidad celular automatizados de transporte de fármacos de alto rendimiento (células Caco-2) o estudios de migración e invasión celular.
  • El soporte permeable HTS Transwell-24 tiene una matriz de 24 pocillos con insertos de membrana conectados por una bandeja rígida, compatible con robótica, que permite que los 24 Transwell soportes que deben manejarse como una sola unidad.
  • El área de crecimiento celular es de 0,33 cm2/pocillo.
  • Elección de poliéster (PET ) membrana (0,4 μm de tamaño de poro) o membrana de policarbonato (PC) (0,4 9 μm y 3,0 μm tamaños de poro)
  • Tratamiento para una fijación celular óptima
  • El paquete individual tiene dos unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas en dos bandejas de depósito abiertas y dos placas de 24 pocillos envasadas individualmente.
  • El paquete a granel tiene 12 unidades HTS Transwell de 24 pocillos cargadas solo en placas de 24 pocillos. Los depósitos pueden adquirirse por separado.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Capacidad (métrico) 0,6 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 0,33 cm2
Material Policarbonato
Esterilidad Estéril
Tipo Sistema de inserto de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 0,6 mL
Número de pocillos 24
Incluye 2 unidades HTS Transwell-24 cargadas en dos bandejas de depósito abiertas y dos placas de 24 pocillos envueltas individualmente
N.º por caja 2/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Tamaño de poro 0,4 μm
Membrana de soporte Policarbonato tratado con TC
Diámetro (métrico) 6,5 mm