Learn More
Isofield™ Calcetines ligeros no estériles para salas blancas Cos - GMP Anexo 1 Compatible
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 30178833
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L/XL
S/M
Tamaño de la unidad:
500 pares
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
30178833 S/M 500 pares
30178852 L/XL 500 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30178833 Proveedor Isofield™ N.º de proveedor 70610SM
Fecha estimada de envoi: 28-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Isofield Porque los calcetines ligeros para salas blancas, no estériles y de un solo uso son GMP Compatible con el Anexo 1, ofrece comodidad y protección en entornos de salas blancas. Disponible en tres tamaños, el diseño de tacón de reloj de arena de Cos garantiza niveles de comodidad que rivalizan con la mayoría de las alternativas reutilizables.
  • Ligero y no estéril
  • Calcetines para salas blancas
  • Un solo uso
  • 95% poliéster, 5% elastano
  • Largo hasta media pantorrilla
  • Bajo nivel de generación de pelusas
  • Color blanco
Especificaciones
Tamaño S/M
Tipo de producto Calcetines para salas limpias