Descripción
- Diseñado para adaptarse a los sistemas de llenado preexistentes de otras marcas de productos
- Tapón roscado de polietileno de 33 mm
- El capuchón ventilado tiene una membrana de PTFE de 0,2 μm sellada en la cubierta de lámina desprendible
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Doble bolsa
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 3,3 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Diseñado para adaptarse a los sistemas de llenado preexistentes de otras marcas de productos |
| Incluye | Membrana de PTFE de 0,2μ m sellada en la cubierta de lámina desprendible, ventosa |
| Tipo de producto | Tapón |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Rosca, ventilado |
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.