Learn More
Corning™ Tapones universales CellSTACK™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10562193 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Rosca
Rosca, ventilado
Incluye:
Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho
Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra
Tapa de llenado de polietileno de 33 mm con tubo de diámetro interior de 1/4 in (6,4 mm); con conector macho MPC acoplamiento y una hembra MPC tapa del extremo
Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI
Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm
Tamaño de la unidad:
4 PCS
paquete de 4
paquete de 5
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de tapón Incluye unitSize
10562193 Rosca Tapa de llenado de polietileno de 33 mm con tubo de diámetro interior de 1/4 in (6,4 mm); con conector macho MPC acoplamiento y una hembra MPC tapa del extremo 4 PCS
10255412 Rosca Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un conector dentado de 7,9 mm (0,31 pulgadas) de DI paquete de 5
10521883 Rosca, ventilado Tubos de 9,4 mm (0,37 pulgadas) de DI y un filtro de 50 mm con membrana hidrófoba con poro de 0,2 μm paquete de 5
10457163 Rosca Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho paquete de 4
10139672 Rosca, ventilado Policarbonato de grado médico hembra con acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico macho paquete de 4
10414673 Rosca Policarbonato de grado médico macho, acoplamiento de 0,95 cm de DI y tapón de cierre de policarbonato de grado médico hembra paquete de 4
10691983 Rosca Tubos de 6,4 mm (0,25 pulgadas) de DI y un filtro de 37 mm paquete de 4
10134212 Rosca Con tubos de 3,2 mm de D.I. y una manguera dentada de 3,2 mm Luer hembra con un tapón Luer Lock macho paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10562193 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3333
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el llenado, la ventilación y la manipulación
  • Opción de polietileno de 33 mm, sólido o ventilado
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior del cuello (métrico) 3,3 cm
Para utilizar con (aplicación) Para el llenado, la ventilación y la manipulación
Incluye Tapa de llenado de polietileno de 33 mm con tubo de diámetro interior de 1/4 in (6,4 mm); con conector macho MPC acoplamiento y una hembra MPC tapa del extremo
Tipo de producto Tapón, llenado
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Rosca