Descripción
- Corning™ CellBIND™ Surface es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para lograr una adhesión celular más uniforme y consistente.
- Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- Están disponibles 10 platos/bolsa para platos de 100 mm (n.º de cat. 430293)
- Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de plato (mm) = diámetros de superficie de crecimiento reales: plato de 35 mm = 34,4 mm; Plato de 60 mm = 52,1 mm; Plato de 100 mm = 83,8 mm; Plato de 150 mm = 139,1 mm.
Cat. n.º 431110, Platos cuadrados con fondo interior de dimensiones 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 16,5 mL (Pozo) |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 55 cm2 |
| Desechables | Un solo uso |
| Cuadriculado | Sin rejilla |
| Material | Poliestireno |
| Mostrar más |