Learn More
Corning™ Medio SOC
BIOPHARMA
Código de producto. 15323711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15323711 10 x 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15323711 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46003CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    121.80€ / 10 ml
    Ahorro 22.20€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Maximiza la eficacia de transformación de las células competentes de E. coli
Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Utilizar para maximizar la eficacia de transformación de las células competentes de E. coli
Incluye 2 % de triptona, 0,5 % de extracto de levadura, 0,4 % de glucosa, 10 mm de NaCl, 2,5 mm de KCl, 5 mm de MgCl2, 5 mm de MgSO4
Cantidad 10 x 10 mL