Learn More
Corning™ Probetas graduadas reutilizables de escala métrica única, calibradas «para almacenamiento» con embudo superior
Código de producto. 11397861 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 3
paquete de 6
Capacidad (métrico):
2000 ml
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. unitSize Capacidad (métrico)
11397861 paquete de 6 -
11317871 12 PCS -
11387861 paquete de 12 -
11347861 12 PCS -
11357861 12 PCS -
11327871 paquete de 6 -
11377861 paquete de 6 -
11307871 paquete de 3 2000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11397861 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3022P250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    171.00€
    159.11€ / paquete de 6
    Ahorro 11.89€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Polipropileno translúcido con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala
Las probetas graduadas de polipropileno translúcido se fabrican con graduaciones en relieve en los puntos principales de la escala. Las probetas tienen una base hexagonal y están calibradas «para almacenamiento». Tolerancias conforme a ISO 6706. La exposición a temperaturas por encima de 60 °C pueden afectar a la precisión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polipropileno
Tolerancia ±2 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706
Calibración Para el almacenamiento
Desechables Reutilizables
Diámetro (imperial) 1,65 in
Báscula Individual
Diámetro (métrico) 4,2 cm
Cantidad 1/Pk., 6/Cs.
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión 2 ml
Forma Redondo
Esterilidad No estéril
Base Type Hexagonal
Altura (imperial) 12,4 in
Altura (métrico) 315 mm
Tipo de producto Probeta graduada
Temperatura máxima 125 °C
Diámetro interior (imperial) 1,65 in
Diámetro interior (métrico) 42 mm