Learn More
Corning™ Matraces de cultivo tisular Primaria™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10196070 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Área de cultivo:
25 cm2
75 cm2
Tipo de tapón:
Con ventilación
Tapón Sello
Estilo de cuello:
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
paquete de 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Área de cultivo Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10196070 250 mL 75 cm2 Tapón Sello Recto paquete de 100
10613672 50 mL 25 cm2 Con ventilación Inclinado 100 PCS
10469222 250 mL 75 cm2 Con ventilación Recto 100 PCS
10556932 50 mL 25 cm2 Tapón Sello Inclinado paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10196070 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 353824
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias. Los matraces de cultivo de tejidos Corning™ Primaria™ son aptos para el crecimiento de células que crecen de manera deficiente en superficies de cultivo de tejidos estándar, cargadas negativamente y convencionales: incluidas células tumorales, células endoteliales y hepatocitos.—
  • Exclusiva química de superficie de cultivo de tejidos que contiene nitrógeno
  • Mejoran la adhesión, la proliferación y el crecimiento de muchas líneas de células o células primarias
  • Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un proceso de tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
  • Modificación de superficie estable y permanente
  • Transparente
  • No se requiere almacenamiento especial
  • Muestras de cada lote de Corning Primaria Los productos se analizan mediante escaneo electrónico para análisis químico (ESCA)
  • Envasadas en envases rojos de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Información de órdenes
Matraces más pequeños envasados 20 por funda en cajas de 200 (08-772-45 en cajas de 100); matraces más grandes envasados cinco por funda en cajas de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Azul
Material del cierre Fenólico
Capacidad (métrico) 250 mL
Material Poliestireno
Estilo de cuello Recto
N.º por caja 100/Cs.
N.° por paquete 5/Paq.
Forma Rectangular
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Rectangulares
Tipo de tapón Tapón Sello
Área de cultivo 75 cm2
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.