Learn More
Corning™ Placas de cultivo tisular Primaria™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10741392 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
39,14 mm
58,8 mm
100 mm
Área de cultivo:
21.3 cm2
58.95 cm2
9,6 cm2
Volumen de trabajo (métrico):
16 a 17,5 mL
2,5 a 3 mL
6 a 7 mL
Altura (métrico):
9,53 mm
11,05 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Área de cultivo Volumen de trabajo (métrico) Altura (métrico) unitSize
10741392 100 mm 58.95 cm2 16 a 17,5 mL 20 mm 200 PCS
10596542 39,14 mm 9,6 cm2 2,5 a 3 mL 11,05 mm paquete de 200
10506552 58,8 mm 21.3 cm2 6 a 7 mL 9,53 mm 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10741392 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 353803
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Superficie de poliestireno modificada para mejorar el cultivo celular. Las placas de cultivo de tejidos Corning™ Primaria™ cuentan con superficies de poliestireno planas y ópticamente transparentes para una visualización microscópica de las cé
El Corning Primaria La superficie presenta una mezcla única de grupos funcionales que contienen oxígeno (con carga negativa) y nitrógeno (con carga positiva) en la superficie del poliestireno. La superficie potencia el crecimiento de células que pueden mostrar una fijación deficiente o un potencial de diferenciación limitado cuando se cultivan en superficies TC tradicionales, incluyendo células neuronales, primarias, endoteliales y tumorales. La consistencia de la superficie de cada lote se confirma mediante el análisis químico por espectroscopia de electrones (ESCA).
  • Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un proceso de tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
  • Modificación de superficie estable y permanente
  • Transparente
  • Envasadas en envases rojos de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Probadas como no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Información de órdenes
Envasados en envases de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores; disponibles en tres tamaños; se suministran 20 por funda en cajas de 200 unidades; con tapas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 17,5 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 58.95 cm2
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Multitratado
Tipo Placa de cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 16 a 17,5 mL
N.º por caja 200/Cajas de cartón
N.° por paquete 20/Paq.
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 100 mm