Descripción
El Corning Primaria La superficie presenta una mezcla única de grupos funcionales que contienen oxígeno (con carga negativa) y nitrógeno (con carga positiva) en la superficie del poliestireno. La superficie potencia el crecimiento de células que pueden mostrar una fijación deficiente o un potencial de diferenciación limitado cuando se cultivan en superficies TC tradicionales, incluyendo células neuronales, primarias, endoteliales y tumorales. La consistencia de la superficie de cada lote se confirma mediante el análisis químico por espectroscopia de electrones (ESCA).
- Poliestireno de grado de vidrio, modificado mediante un proceso de tratamiento patentado de plasma con gas al vacío
- Modificación de superficie estable y permanente
- Transparente
- Envasadas en envases rojos de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Probadas como no apirógenas a menos de 0,1 EU/ml
Información de órdenes
Envasados en envases de grado médico con cierre de tipo despegable y codificación por colores; disponibles en tres tamaños; se suministran 20 por funda en cajas de 200 unidades; con tapas
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 21.3 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Multitratado |
| Mostrar más |