Learn More
Corning™ Suero fetal bovino Premium
Description
- Los sueros se recogen asépticamente y se procesan en una instalación de cGMP
- Cada lote de suero crudo se examina para detectar endotoxinas, concentración de hemoglobina residual y calidad microbiológica antes de utilizarse en la producción
- Los lotes de suero crudo se agrupan y se mezclan continuamente antes a la filtración para garantizar una calidad homogénea en todo el lote
- Los lotes finales se prueban para detectar endotoxinas, hemoglobina, pH, micoplasma y aceleración del crecimiento. A petición, pueden realizarse ensayos bioquímicos y pruebas de virus
- El SFB Premium proviene de rebaños estadounidenses
Compliance
El SBF con certificación para USDA proviene de instalaciones certificadas por el USDA (abbatoirs).
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | cGMP |
| Color | Caramelo/ámbar |
| Contenido y almacenamiento | -25° hasta -15 °C |
| Tipo de producto | Suero fetal bovino |
| Cantidad | 500 mL |
| Esterilidad | Estéril |
| Sterilization Method | Triple filtrado, 0,1 μm |
| Fuente | Feto bovino |
| Grado | Premium |
| Concentración de endotoxinas | ≤ 20 UE/ml |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?