Descripción
- Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
- Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStar™ o la tapa de cierre original.
- Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
- Apirógenos.
- Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Información de órdenes
Gradilla incluida
Especificaciones
Especificaciones
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,7 in |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 15 ml |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | PET |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 50 |
| Envase | Sin gradilla |
| Mostrar más |