Learn More
Corning™ Matraz Erlenmeyer de policarbonato estéril con tubo de inmersión, conexión Luer macho
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15211219 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15211219 1 L paquete de 4
1 options
Código de producto. 15211219 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 11440
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan una visibilidad y durabilidad óptimas
Los matraces Erlenmeyer Corning™ ya están disponibles como soluciones de sistema cerrado. Son estériles y llegan individualmente en bolsas dobles y premontados. Los tapones de transferencia premontados tienen dos puertos. Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
  • Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 2 puertos; estilo de parte superior: de rosca
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg.
Capacidad (métrico) 1 L
Material Policarbonato
Graduaciones 50 mL
Incluye Tubo de inmersión, con filtro de PTFE de 0,2μm, mLL
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.