Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento de PET, cuadrados con tapón
BIOPHARMA
Código de producto. 15118145 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduaciones:
De 100 a 1000 ml
De 100 a 500 ml
De 50 a 125 ml
De 50 a 250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
15118145 1 L De 100 a 1000 ml paquete de 24
15242596 125 ml De 50 a 125 ml paquete de 24
15138125 250 ml De 50 a 250 ml paquete de 24
15188135 500 ml De 100 a 500 ml paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15118145 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431533
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.00€
    323.01€ / paquete de 24
    Ahorro 22.99€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Los frascos de almacenamiento de tereftalato de polietileno (PET) cuadrados son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento
Tereftalato de polietileno cuadrado (PET ) Las botellas de almacenamiento son más fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20%) en el estante y son ideales para mezclar, muestrear y almacenar. PET La resina es ligera, resistente a la rotura y transparente como el vidrio. Las botellas utilizan un tapón con sello de polipropileno roscado GL45 de color naranja, de una sola pieza, sin revestimiento y esterilizable en autoclave.
Características:
  • Adecuado para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas
  • El cuello ancho facilita el acceso para la transferencia de líquidos
  • Las graduaciones serigrafiadas de esmalte blanco son más fáciles de leer que las graduaciones moldeadas
  • Esterilizado a SAL 10−6
  • Zona de marcación grande de color blanco para facilitar la identificación y envase con línea perforada de fácil apertura
  • Embolsadas individualmente
  • Validado USP Clase VI, no citotóxico y apirógeno
  •  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 33,8 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1 L
Color Naranja
Diámetro (imperial) 3,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,4 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 37 mm
Para utilizar con (aplicación) Fáciles de manipular, requieren menos espacio (13-20 %) en el estante y son ideales para mezclas, muestreos y almacenamiento
Material -PET:
N.º por caja 24/caja
N.° por paquete 12/Paq.
Cantidad 12/paquete
Esterilidad Estéril
Tamaño de rosca (métrico) GL45
Color del tapón Naranja
Graduaciones De 100 a 1000 ml
Closure Included Yes
Graduated Sí
Altura (métrico) 216,5 mm
Altura (imperial) 8,5 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón GL45
Diámetro (métrico) 92 mm
Tipo de tapón Cierre hermético
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Forma Cuadrado
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Desechables Un solo uso
Tipo de producto Media Storage Bottle