Learn More
Corning™ Matrigel™ Matriz de membrana basal de GFR
Description
Corning Las matrices extracelulares (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Corning Matrigel La matriz es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, incluida la laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Matriz de membrana basal de GFR |
| Sin aditivos | Sin LDEV |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para aplicaciones que requieren una preparación muy definida de la membrana basal. |
| Cantidad | 10 mL |
| Fuente | Tumor de ratón Engelbreth-Holm-Swarm |
| Contenido y almacenamiento | de -20 °C |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.