Learn More
Corning™ Matriz cualificada para hESC Matrigel™
BIOPHARMA
Código de producto. 11573560
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11573560 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 11573560 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354277
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Compatible con mTeSR™1 - Desarrollado por StemCell Technologies. La matriz cualificada para hESC Corning™ Matrigel™ está aceptada ampliamente como sustrato alternativo para el cultivo de células hES, así como de células madre pluripotent
Corning Las matrices extracelulares (ECM) permiten a los investigadores imitar entornos in vivo para aplicaciones de cultivo celular 2D y 3D.
Corning Matrigel La matriz es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de la matriz extracelular, incluida la laminina (un componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de heparán sulfato, entactina/nidogen y varios factores de crecimiento.
Recommended Storage
Store at -20°C. Store aliquots in either the -20°C or -70°C freezer until ready for use. Freeze thaws should be minimized by aliquotting into one time use aliquots. Do not store in frost-free freezer. Keep frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Matriz cualificada para hESC
Cantidad 5 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C. Guarde las alícuotas en el congelador de -20 °C o -70 °C hasta que estén listas para su uso. Los ciclos de congelación y descongelación deben minimizarse mediante la toma de alícuotas en alícuotas de un solo uso. No almacenar en congeladores sin escarcha. Mantener congelado.
Para uso exclusivo en investigación.