Learn More
Corning™ Laminin, Mouse
Código de producto. 10152421 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10152421 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10152421 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.49€
    217.61€ / 1 miligramos
    Ahorro 26.88€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Promotes cell adhesion, migration, growth, and differentiation, including neurite outgrowth
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Laminin is a major component of basement membranes. It has numerous biological activities ­including promotion of cell adhesion, migration, chemotaxis, growth, and differentiation, including neurite outgrowth.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 10μg/ cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Adhesion, Cell Growth and Differentiation, Cell Migration, Neurite Outgrowth
Formulación Frozen in 0.05M Tris HCl, 0.15M NaCl pH 7.4
Peso molecular 900kD (unreduced)
Nombre Mouse Laminin
Intervalo de pH 7.4
Pruebas de control de calidad >90% by SDS-PAGE
Cantidad 1 mg
Fuente Engelbreth Holm Swarm (EHS) Mouse tumor
Requisitos de almacenamiento -70°C
Reactividad cruzada Mouse