Learn More
Corning™ Poloxámero 188, solución al 10 %
Descripción
El poloxámero 188 es un polímero sintético de sacarosa y epiclorohidrina utilizado para la separación de gradiente de densidad de células, membranas celulares y células víricas. También se puede utilizar para aislar diferentes orgánulos. Este compuesto no iónico se suministra en polvo y en forma líquida.
Información de órdenes
Los medios líquidos y en polvo se envasan en PET con precintos seguros; se envían a temperatura ambiente. Los certificados de análisis para cada lote están disponibles bajo petición en Mediatech.
Compliance
Los productos líquidos se prueban para determinar la esterilidad de acuerdo con las directrices de la FDA sobre la fabricación de productos de diagnóstico in vitro (enero 1994) para el etiquetado estéril.
Pluronic es una marca comercial registrada de BASF Corporation.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | De 2° a 30 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Poloxámero 188 |
| Esterilidad | Estéril |
| Nivel de endotoxinas | < 0,25 UE/ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo celular |
| pH | 6,3 |
| Cantidad | 6 x 100 mL |
| Estado normativo | RUO |
Para uso exclusivo en investigación.