Descripción
El Corning El recipiente de cultivo celular HYPER Flask (matraz de alto rendimiento) ofrece 1720 cm² Área de crecimiento en la huella de un tradicional 175 cm² matraz. Este matraz de alta capacidad de producción y gran rendimiento utiliza una superficie de crecimiento permeable al gas de varias capas para un intercambio de gases eficiente.
- Diseño innovador – 10 superficies de crecimiento de poliestireno interconectadas
- Crecimiento óptimo – Corning CellBIND™ Poliestireno permeable al gas con tratamiento superficial para una adhesión y crecimiento celular superiores
- Aumentar el rendimiento celular – Un rendimiento celular 10 veces mayor aumenta la productividad y la capacidad y reduce el tiempo de procesamiento y el espacio de la incubadora.
- Ahorre tiempo y espacio – Reduzca el tiempo de procesamiento y el espacio de almacenamiento en la incubadora al manipular un solo matraz en comparación con los 10 matraces tradicionales de 175 cm.² matraces
- Compatible con automatización – Con código de barras y compatible
- con The Automation Partnership SelecT™ y CompacT™ SelecT™ sistemas de cultivo celular con una actualización
El Corning HYPERFlask El recipiente de cultivo celular tiene las mismas dimensiones externas que un recipiente T estándar de 175 cm.² Matraz con 10 veces el rendimiento celular.
Información de órdenes
Se suministra en bolsa doble.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sí |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 560 mL |
| Material | Poliestireno |
| Estilo de cuello | Recto |
| N.º por caja | 24/Cs. |
| N.° por paquete | 4/Paq. |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con CellBIND |
| Mostrar más |