Learn More
Corning™ Tapón desechable de transferencia aséptica GL45
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11379464 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz giratorio de plástico de 1 l
Matraz giratorio de plástico de 3 l
Matraz giratorio de plástico de 500 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11379464 Matraz giratorio de plástico de 500 ml 2 PCS
11369464 Matraz giratorio de plástico de 3 l 2 PCS
11359464 Matraz giratorio de plástico de 1 l paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11379464 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    451.91€ / paquete de 2
    Ahorro 28.09€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce la contaminación y mejora la productividad de las operaciones de cultivo celular cuando se agregan o quitan células y medios de cultivo
Desechable Corning™ Las tapas de transferencia aséptica para matraces giratorios mejorarán la productividad de sus operaciones de cultivo celular al agregar o quitar medio y células. Las tapas de transferencia aséptica son estériles (10 -6 SAL), están empaquetadas individualmente en bolsas dobles y se ajustan a los brazos laterales. Corning™ Matraces giratorios desechables
  • El tapón se ha fabricado con polietileno de alta densidad; no se recomienda la esterilización en autoclave.
  • El puerto de ventilación termina en un filtro de ventilación de 25 mm de diámetro con un 0,2 μMembrana de PVDF de poro m y conexión dentada.
  • El puerto de transferencia de líquidos tiene un extremo interno con un tubo de inmersión de polipropileno rígido en ángulo para llegar al fondo del matraz y en el lado externo un tubo flexible termosellable, resistente a productos químicos con DI de 3,2 mm y un DE de 6,4 mm, que termina en un conector Luer Lock macho (MLL) cerrado con un tapón de sellado Luer hembra.
  • Diseñado para aplicaciones de cultivo celular tanto en suspensión como adherente y optimizado para su uso con Corning microportadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja
Descripción 1 tubo; estilo tubo: angular
Diámetro exterior (imperial) 2,12 in
Diámetro del tubo (métrico) 0,63 cm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Para utilizar con (equipo) Matraz giratorio de plástico de 500 ml
Incluye Tubo de inmersión de 3,175 cm (0,125 pulgadas), ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho
N.º por caja 2/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Tapón de transferencia aséptica
Tamaño de rosca GL 45
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Llenado
Diámetro exterior (métrico) 5,4 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.