Learn More
Corning™ Tapón desechable de transferencia aséptica GL45
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11369464 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz giratorio de plástico de 1 l
Matraz giratorio de plástico de 3 l
Matraz giratorio de plástico de 500 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11369464 Matraz giratorio de plástico de 3 l 2 PCS
11359464 Matraz giratorio de plástico de 1 l paquete de 2
11379464 Matraz giratorio de plástico de 500 ml 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369464 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00€
    451.91€ / paquete de 2
    Ahorro 28.09€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reduce la contaminación y mejora la productividad de las operaciones de cultivo celular cuando se agregan o quitan células y medios de cultivo
Desechable Corning™ Las tapas de transferencia aséptica para matraces giratorios mejorarán la productividad de sus operaciones de cultivo celular al agregar o quitar medio y células. Las tapas de transferencia aséptica son estériles (10 -6 SAL), están empaquetadas individualmente en bolsas dobles y se ajustan a los brazos laterales. Corning™ Matraces giratorios desechables
  • El tapón se ha fabricado con polietileno de alta densidad; no se recomienda la esterilización en autoclave.
  • El puerto de ventilación termina en un filtro de ventilación de 25 mm de diámetro con un 0,2 μMembrana de PVDF de poro m y conexión dentada.
  • El puerto de transferencia de líquidos tiene un extremo interno con un tubo de inmersión de polipropileno rígido en ángulo para llegar al fondo del matraz y en el lado externo un tubo flexible termosellable, resistente a productos químicos con DI de 3,2 mm y un DE de 6,4 mm, que termina en un conector Luer Lock macho (MLL) cerrado con un tapón de sellado Luer hembra.
  • Diseñado para aplicaciones de cultivo celular tanto en suspensión como adherente y optimizado para su uso con Corning microportadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz giratorio de plástico de 3 l
N.º por caja 2/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Tamaño de rosca GL 45
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.