Learn More
Corning™ Frasco con forma cilíndrica de poliestireno con superficie expandida con tapón de ventilación de fácil agarre
BIOPHARMA
Código de producto. 10246341 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 340 a 510 ml
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10246341 De 340 a 510 ml 20 PCS
1 options
Código de producto. 10246341 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431191
Fecha estimada de envoi: 31-03-2027
Construcción sin costuras de una pieza
Tratamiento para una fijación celular óptima
  • Construcción sin costuras de una pieza
  • Todos los frascos tienen los números de lote impresos individualmente para facilitar la trazabilidad del producto
  • Estéril
  • Apirógenas
  • El diseño acanalado proporciona el doble de área de superficie con la mismas dimensiones exteriores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 340 a 510 ml
Diámetro (imperial) 4,6 in
Diámetro exterior del cuello (imperial) 1,77 in
Diámetro exterior del cuello (métrico) 45 mm
Material Poliestireno
N.º por caja 20/caja
N.° por paquete 20/Paq.
Esterilidad Estéril
Área de crecimiento celular 1700 cm2
Color del tapón Rojo
Tratamiento de superficie Tratado con TC
Graduated Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 271 mm
Altura (imperial) 10,66 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 48 mm
Diámetro (métrico) 117 mm
Tipo de tapón Ventilación de fácil agarre