Learn More
Corning™ Erlenmeyer de policarbonato con tubo de inmersión
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15864747 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 mL
2 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15864747 2 L paquete de 2
15854747 250 mL paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15864747 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 11460
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los tamaños van de 125 ml a 5 l
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para los tamaños de matraces de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Las tapas de transferencia tienen dos puertos: un puerto termina en 0,2 μm filtro, y el otro puerto es un tubo flexible, termosellable y resistente a productos químicos, que termina en un Luer Lock macho o en una conexión rápida de policarbonato macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Los tamaños van de 125 ml a 5 l
  • MLL o MPC tipos de conectores de tubos
  • Envasado individual
  • Doble bolsa
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg.
Capacidad (métrico) 2 L
N.º por caja 2/Cs
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de tapón No ventilado