Descripción
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para los tamaños de matraces de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Las tapas de transferencia tienen dos puertos: un puerto termina en 0,2 μm filtro, y el otro puerto es un tubo flexible, termosellable y resistente a productos químicos, que termina en un Luer Lock macho o en una conexión rápida de policarbonato macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
- Los tamaños van de 125 ml a 5 l
- MLL o MPC tipos de conectores de tubos
- Envasado individual
- Doble bolsa
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg. |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| N.º por caja | 4/Cs. |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Tipo de tapón | Con ventilación |