Learn More
Corning™ Juego de tubos desechables
BIOPHARMA
Código de producto. 11327681 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Juego de tubos con 0,2 μVentilación del filtro de PTFE
Juego de tubos sin ventilación
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
11327681 Juego de tubos con 0,2 μVentilación del filtro de PTFE paquete de 2
11317681 Juego de tubos sin ventilación paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327681 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 10043
Fecha estimada de envoi: 17-03-2027
Para su uso con frascos de vidrio
  • Tapón de sujeción fácil roscado de 48 mm
  • Tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos
  • Admite frascos de 2 y 4 l.
  • Masculino MPC conector con tapa
  • PureFit™ sistema de abrazadera de tubo
  • Esterilizable en autoclave
  • 0.2 μm Ventilación del filtro de PTFE
*ADCF - Libre de componentes derivados de animales** MPC - Policarbonato de grado médico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 0,952 cm
Material ADCF
Diámetro exterior (imperial) 0,5 in, 1,27 cm
Esterilidad Estériles
Incluye Ventilación de filtro de PTFE de 0,2μ m
Tipo de producto Juego de tubos con 0,2 μVentilación del filtro de PTFE