Learn More
Corning™ Tapones de plástico asépticos para matraces Erlenmeyer destinados a transferencia
BIOPHARMA
Código de producto. 15493100 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para matraz Erlenmeyer de plástico de 5 l
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15493100 Para matraz Erlenmeyer de plástico de 5 l paquete de 4
1 options
Código de producto. 15493100 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 11500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    786.71€
    709.61€ / paquete de 4
    Ahorro 77.10€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Le permite llenar o vaciar el erlenmeyer de 5 l Corning en un entorno cerrado. El líquido se mueve por medio de la presión positiva o negativa a través de una bomba de vacío para llenar (aplicar vacío) o vaciar (presurizar) el recipiente de cultivo celula
Los tapones de transferencia aséptica son adecuados tanto para matraces Erlenmeyer de policarbonato (PC) como para polietileno tereftalato modificado con glicol (PETG). Los tapones están roscados y fabricados en polietileno de alta densidad (HDPE).
Los tapones de transferencia tienen dos puertos: Un puerto acaba en un filtro de 0,2 μm y el otro puerto tiene tubos flexibles termosellables y resistentes a productos químicos, y termina en un Luer Lock macho o una conexión rápida macho de policarbonato. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • Los tamaños van de 1 l a 5 l
  • Tipos de conectores de tubos MLL o MPC
  • Envasado individual
  • Doble bolsa
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Color Naranja
Material Polipropileno
Para utilizar con (equipo) Para matraz Erlenmeyer de plástico de 5 l
N.º por caja 4/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Rosca
Diámetro exterior (métrico) 100 mm
Tamaño del tapón 100 mm