Learn More
Corning™ Collagen VI, Human
BIOPHARMA
Código de producto. 10716503 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
10716503 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 10716503 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354261
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function.
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 to 5 μg/cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Formulación Sodium chloride 1M, Tris 1.25 mm, pH 8
Intervalo de pH 8
Cantidad 500 μg
Fuente Human Placenta
Tipo de producto Collagen, Human Type VI
Contenido y almacenamiento -20°C