Learn More
Corning™ Collagen I, Bovine
BIOPHARMA
Código de producto. 11533550 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mg
Tamaño de la unidad:
30 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11533550 30 mg 30 miligramos
1 options
Código de producto. 11533550 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354231
 Artículo restringido
En stock
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 5 to 10 μg/cm2
Para utilizar con (aplicación) Cell Attachment and Proliferation, Cell-specific Morphology and Function
Formulación Liquid in 0.012N hydrogen chloride
Cantidad 30 mg
Fuente Bovine Dermis
Tipo de producto Collagen, Bovine Type I
Contenido y almacenamiento 2°C to 8°C
Grado de pureza o calidad >95% by SDS-PAGE