Learn More
Corning™ Matraces para rotor desechables premontados de soluciones de sistema cerrado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10628663 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
Incluye:
Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, 0,25 in D.I. C-Flex grado médico
Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior
Tamaño de la unidad:
4 PCS
6 PCS
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
10628663 1 L Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior paquete de 6
11343725 3 L Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior 4 PCS
15232229 1 L Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, 0,25 in D.I. C-Flex grado médico 6 PCS
15282229 3 L Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, 0,25 in D.I. C-Flex grado médico 4 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10628663 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3569
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Listo para usar con paleta e imán integrado, lo que elimina la necesidad de invertir tiempo en el montaje o la limpieza y remontaje
Corning™ Las tapas de repuesto para matraces giratorios desechables están disponibles por separado. Cada uno se suministra estéril y en bolsas dobles individualmente. Los tapones están disponibles para tamaños de matraces de 500 ml, 1 l y 3 l.
Compliance
Cumple USP XXIV: 71 normas de bacteriostasis, fungistasis y esterilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 0,26 gal
Color del tapón Naranja
Material del cierre HDPE
Diámetro exterior (imperial) 5,3 in
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 3,9 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 5,4 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Poliestireno
Altura (imperial) 9,6 in
Altura (métrico) 24,5 cm
Incluye Un conector aséptico ensamblado a un brazo lateral, cierre luer macho C-Flex de 0,125 in de diámetro interior
N.º por caja 6/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral 45°
Aberturas del brazo lateral 2
Tamaño de rosca GL 45
Desechables Un solo uso
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 137 mm
Tamaño del tapón 45 mm (aprox.)
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.