Descripción
Corning™ Los tubos de centrífuga de sistema cerrado estéril de polipropileno (PP) llegan individualmente en bolsas dobles y preensamblados. Las tapas tienen dos puertos: un puerto termina en 0,2 μm filtro, y el otro puerto es un tubo flexible, termosellable y resistente a productos químicos, que termina en un Luer macho. Los tubos de inmersión, si están disponibles, llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla en sus procesos de manipulación de líquidos.
Estos tubos de centrífuga son ideales para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra Lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de Corning Tubos de centrífuga de plástico, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
Las almohadillas de soporte (n.º de catálogo 431124 para 500) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga disponga de almohadillas con fondo en V adecuados. Tapones de sellado de polietileno de alta densidad RCF máxima de 6000 xg. Los tubos son estériles y apirógenos certificados Se incluye un tapón adicional para la centrifugación
Estos tubos de centrífuga son ideales para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra Lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de Corning Tubos de centrífuga de plástico, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 0,013 gal |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Transparente |
| Descripción | RCF máx.: 3000x G; estilo superior: de rosca |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,14 in |
| Diámetro del cierre (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del tubo (métrico) | 0,3 cm |
| Diámetro exterior del tubo (métrico) | 0,63 cm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Mostrar más |