Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de soluciones de sistema cerrado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11941961 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
500 mL
Color:
Natural
Transparente
Incluye:
Sin tubo de inmersión
Tapón de cierre de tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm
Tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Incluye unitSize
11941961 500 mL Natural Tapón de cierre de tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm paquete de 2
11911971 50 mL Transparente Tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm cada uno
15241229 50 mL Transparente Tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm paquete de 2
11931971 50 mL Transparente Sin tubo de inmersión 1 PCS
15251229 50 mL Transparente Sin tubo de inmersión paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11941961 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 11750
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
para centrífuga cónicos de clase A de primera calidad fabricados con resinas ultratransparentes de alta calidad
Corning™ Los tubos de centrífuga de sistema cerrado estéril de polipropileno (PP) llegan individualmente en bolsas dobles y preensamblados. Las tapas tienen dos puertos: un puerto termina en 0,2 μm filtro, y el otro puerto es un tubo flexible, termosellable y resistente a productos químicos, que termina en un Luer macho. Los tubos de inmersión, si están disponibles, llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla en sus procesos de manipulación de líquidos.
Estos tubos de centrífuga son ideales para aplicaciones que requieren centrifugación de gran volumen. Consulte nuestra Lista de información técnica para obtener información sobre las propiedades físicas y químicas de Corning Tubos de centrífuga de plástico, así como sugerencias importantes para un uso seguro.
  • Las almohadillas de soporte (n.º de catálogo 431124 para 500) deben utilizarse con este producto a menos que el rotor de centrífuga disponga de almohadillas con fondo en V adecuados.
  • Tapones de sellado de polietileno de alta densidad
  • RCF máxima de 6000 xg.
  • Los tubos son estériles y apirógenos certificados
  • Se incluye un tapón adicional para la centrifugación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Capacidad (imperial) 0,132 gal
    Color del tapón Naranja
    Material del cierre HDPE
    Color Natural
    Descripción RCF máx.: 6000x G; estilo superior: de rosca
    Diámetro interior del tubo (métrico) 0,3 cm
    Diámetro exterior del tubo (métrico) 0,63 cm
    Capacidad (métrico) 500 mL
    Material Polipropileno
    Incluye Tapón de cierre de tubo de inmersión mLL y filtro de 0,2μm
    Estilo de cuello Corto
    N.º por caja 2/Cs
    N.° por paquete 1/Paq.
    Graduated No
    Esterilidad Estéril
    Forma del fondo Cónico
    Tipo de tapón Tapón Sello