Learn More
Corning™ IPTG, polvo
BIOPHARMA
Código de producto. 15393721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mg
Tamaño de la unidad:
1 g
15393721 1000 mg 1 g
1 options
Código de producto. 15393721 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46102RF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.15€
    57.02€ / 1 g
    Ahorro 6.13€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Producido bajo los más altos estándares de la industria
IPTG (isopropiltiogalactósido)
  • Inductor del operón lac en bacterias
  • Se utiliza con X-gal para detectar la actividad del gen lac
  • Para la detección de clones que contienen gen de interés en el operón lac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para la detección de clones cuando se utiliza con X-Gal para detectar la actividad del gen lac
Cantidad 1000 mg