Learn More
Agua para uso con reactivos comprobada según el agua purificada USP, Corning™
BIOPHARMA
Código de producto. 15313711
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 4 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15313711 2 x 4 L paquete de 2
1 options
Código de producto. 15313711 Proveedor Corning Media Tech N.º de proveedor 46002LF
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Se utiliza en aplicaciones de laboratorio comunes que requieren agua de alta pureza. El agua para uso con reactivos Corning™ comprobada según el agua purificada USP se utiliza en la preparación de reactivos y el enjuague de instrumental de vidrio y
  • Comprobada según la monografía de la USP sobre agua purificada
  • Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
  • Niveles de endotoxinas: ≤ 0,025 EU/ml
Certifications
Fabricada según las buenas prácticas de fabricación actuales (cGMP) (21 CFR 820) en una instalación con certificación ISO 13485
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 2 x 4 L