Learn More
Corning™ Oligoelementos
BIOPHARMA
Código de producto. 15343641
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Elementos traza A
Elementos traza B
Elementos traza C
Tamaño de la unidad:
100 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
15343641 Elementos traza B 100 ml
15333641 Elementos traza A 100 ml
15353641 Elementos traza C 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15343641 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25022CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.65€
    60.98€ / 100 ml
    Ahorro 8.67€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Para aplicaciones de investigación
cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
  • Los oligoelementos A incluyen sulfato de Cupric, citrato férrico, selenita de sodio y sulfato de cinc
  • Los oligoelementos B incluyen molibdeno de amonio, vanadato de amonio, sulfato de manganeso, sulfato de níquel, silicato de sodio, cloruro estanoso y ácido clorhídrico
  • Los oligoelementos C incluyen cloruro de aluminio, acetato de bario, cloruro de cadmio, cloruro crómico, dicloruro de cobalto, dióxido de germanio, bromuro de potasio, yoduro de potasio, cloruro de rubidio, nitrato de plata, fluoruro de sodio y cloruro de zirconilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Descripción Elementos traza B
Formulario Líquido
Tipo de producto Análisis de
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
Cantidad 100 mL