Learn More
Corning™ Solución de bicarbonato sódico
Descripción
Ventaja técnica: Producto fabricado bajo los estándares líderes en la industria para obtener un bajo contenido de endotoxinas y resultados superiores. El bicarbonato sódico se utiliza como parte del sistema tampón que se emplea de manera común para mantener el pH fisiológico de 7,2 a 7,4 en un entorno de cultivo. El bicarbonato es un tampón débil que hace complicaod mantener un intervalo de pH de 7,2 a 7,6, pero no es tóxico, y es una fuente de nutrientes. El bicarbonato sódico n.º 25-035 se ofrece en una solución al 7,5 % preparada en agua de grado para inyectables (WFI). Consulte la tabla de adición que se incluye a la izquierda de la sección Información técnica para obtener información sobre el uso adecuado. - Certificado de análisis completo disponible para cada lote junto con toda la información sobre su formulación
Los certificados de los medios de Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Los certificados de los medios de Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 15° hasta 30 °C |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Bicarbonato sódico |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Formato | Frasco de plástico |
| pH | Desde 7,8 hasta 8,2 |
| Cantidad | 6 x 100 mL |