Learn More
Corning™ Medio MCDB 131
BIOPHARMA
Código de producto. 15333561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15333561 6 x 500 ml paquete de 6
1 options
Código de producto. 15333561 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 15100CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    301.69€ / paquete de 6
    Ahorro 10.31€
    3% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Fabricado bajo los estándares líderes en la industria para obtener un bajo contenido de endotoxinas y resultados superiores
(se recomienda reemplazar el modelo 15-100-CVR).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Medio MCDB 131
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 6 x 500 ml
pH Desde 7 hasta 7,6
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C