Learn More
Corning™ Medio de separación de linfocitos
BIOPHARMA
Código de producto. 15373661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 mL
1 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15373661 1 x 500 mL 500 ML
15363661 1 x 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15373661 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25072CV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.11€
    154.68€ / 500 ml
    Ahorro 12.43€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para el aislamiento «in vitro» de linfocitos de sangre completa diluida.
Originalmente, el medio de separación de linfocitos se diseñó para el aislamiento in vitro de linfocitos de sangre completa diluida. Es una solución estéril filtrada de polisacarosa isosmótica y diatrizoato con baja viscosidad y una densidad de 1,077 a 1,080 g/cm3 a 20 °C.
Información de órdenes
Envasados en frascos de PET.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de separación de linfocitos
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 x 500 mL
Contenido y almacenamiento 2° hasta 30 °C