Learn More
Corning™ Solución de L-glutamina
BIOPHARMA
Código de producto. 15393631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
6 x 500 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15393631 6 x 100 mL paquete de 6
15303641 6 x 500 mL paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15393631 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25005CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    127.96€
    117.44€ / paquete de 6
    Ahorro 10.52€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aminoácido esencial y un componente clave de los medios de cultivo
La L-glutamina es un aminoácido esencial y un componente clave de los medios de cultivo, que sirve como una fuente de energía importante para la propagación de células. Es muy estable en forma de polvo seco y solución congelada, pero se degrada rápidamente en medios líquidos o soluciones madre, produciendo compuestos tóxicos. Para conseguir el rendimiento óptimo de la célula, se requiere, generalmente, la suplementación del medio con L-glutamina antes de utilizarlo. Esta formulación se prepara en agua de grado de cultivo celular.
  • Certificado completo de análisis disponible en cada lote de producción, junto con información completa sobre la formulación
  • Producido conforme a los estándares más estrictos del sector para asegurar resultados superiores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De -25° a -15 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
pH 5,5 ± 0,5
Cantidad 6 x 100 mL