Learn More
Corning™ Insulina, transferrina y selenio (ITS)
BIOPHARMA
Código de producto. 15383661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15383661 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 15383661 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25800CR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.19€
    59.67€ / 10 ml
    Ahorro 4.52€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cellgro incorpora muchos principios desarrollados por la industria farmacéutica, incluidos el uso de agua de calidad WFI, el análisis de materias primas, la monitorización durante el proceso y las pruebas de productos acabados.
  • Solución 100X
  • Formulación libre de animales
  • Contiene 1000 mg/l de insulina recombinante humana, 550 mg/l de transferrina recombinante humana, 0,67 mg/l de ácido selenioso
  • Cantidad: 10 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto ITS (insulina, transferrina, selenio)
Esterilidad Estéril con filtro
Formato Frasco de plástico
pH 3 ± 0,4
Cantidad 10 mL